Documenti fondamentali
646016
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3,(H2,8,9)
WZHUPCREDVWLKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)