Documenti
A66006
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylthiazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
231-232 °C (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup