Documenti fondamentali
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Methoxy-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)