Documenti fondamentali
645796
Sigma-Aldrich
3,5-Diformyl-2-fluorophenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-Fluoro-3,5-diformylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BFO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
235-240 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(C=O)cc(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6BFO4/c10-8-6(4-12)1-5(3-11)2-7(8)9(13)14/h1-4,13-14H
KKXARFPYUGQNNK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)