Documenti fondamentali
644684
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
95%
Scegli un formato
1 G
68,30 €
5 G
162,00 €
68,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,30 €
5 G
162,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
30-34 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-2-5(3-7)6-8-4/h2-3H,1H3
OCOCVXUEFWNRJU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)