Documenti fondamentali
641650
Sigma-Aldrich
Copper zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Copper zinc ferrite, Zinc copper ferrite, Zinc copper iron oxide
Scegli un formato
10 G
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
109,00 €
About This Item
Formula condensata:
CuZnFe2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Densità
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1[Fe]O[Zn]O[Fe]O[Cu]1
InChI
1S/Cu.2Fe.4O.Zn
NYDRUKPDHKDXDW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Engi-Mat Co.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Zinc oxide nanopowder, &lt;50&#160;nm particle size (BET), &gt;97%
Sigma-Aldrich
677450
Zinc oxide
Zinc oxide nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size
Sigma-Aldrich
544906
Zinc oxide