641669
Nickel zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel zinc ferrite, Zinc nickel ferrite, Zinc nickel iron oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Densità
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.