637149
Iron nickel oxide
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Diiron nickel tetraoxide
Saggio
≥98% trace metals basis
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
<50 nm (APS)
Densità
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.89 g/mL
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.