Key Documents
641642
Sigma-Aldrich
1-Piperazinepropanol
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Hydroxy-1-propyl)piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)-4-piperazine, 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine, 3-(1-Piperazinyl)-1-propanol, 3-(1-Piperazinyl)propanol, 4-(3-Hydroxypropyl)piperazine, N-(3-Hydroxypropyl)piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
49-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c10-7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8,10H,1-7H2
LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of chloropyridazine piperazines as human rhinovirus (HRV-3) inhibitors
  • Synthesis of arylbenzoylpyrrolidine derivatives and their Hsp90 inhibitory activity
  • Synthesis of pyrrolothienopyrazines as novel serotonin-4 receptors antagonists
  • Preparation of carbamate-functionalized 2,6-disubstituted N-(arylsulfonyl) piperidines as conformationally restricted and orally active γ-secretase inhibitors
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)