Documenti fondamentali
639745
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylphenyl)-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1)N2CCC(C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)13-6-5-10(11(13)14)12(15)16/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,15,16)
CDYNQYZODLGTJT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)