Documenti fondamentali
642088
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl alcohol
97%
Scegli un formato
1 G
81,20 €
81,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
81,20 €
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
81,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
Densità
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)