637408
Methyl 4-vinylbenzoate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
32-37 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h3-7H,1H2,2H3
NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3