Documenti fondamentali
380806
Sigma-Aldrich
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
Sinonimo/i:
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
Scegli un formato
100 ML
41,70 €
41,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
41,70 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4CO2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
41,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were