634271
Ossido di lantanio(III)
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dilanthanum trioxide, Lanthanum trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Dimensione particelle
<100 nm (TEM)
Densità
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.