637335
Gadolinium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Gadolinia, Gadolinium trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Punto di fusione
2330 °C (lit.)
Densità
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.