Documenti fondamentali
633356
Sigma-Aldrich
(6-Methoxynaphthalen-2-ylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18OSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
99-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H18OSi/c1-17-16-8-7-14-11-13(5-6-15(14)12-16)9-10-18(2,3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
CIRBLQJTKYVIDP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)