Documenti fondamentali
590932
Sigma-Aldrich
3-Phenoxybenzyl chloride
97%
Scegli un formato
1 G
68,80 €
5 G
72,00 €
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,80 €
5 G
72,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5900 (lit.)
P. ebollizione
141-142 °C (lit.)
Densità
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenoxy
Stringa SMILE
ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B M Shtabskiĭ et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 16-19 (1991-02-01)
On the basis of experimental studies it was established, that the threshold concentration of 3-phenoxybenzyl chloride (PBC) according to the influence on organoleptic water properties (odour) is 0.03 mg/l, on the sanitary regimen of water reservoirs (BOD inhibition)--0.3 mg/l. The