113174
Pentylbenzene
99%
Sinonimo/i:
1-Phenylpentane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
205 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
benzene: miscible
diethyl ether: miscible
Densità
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter