Documenti fondamentali
632341
Sigma-Aldrich
Suberic acid-2,2,7,7-d4 bis (3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester) disodium salt
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D4H14N2Na2O14S2
Peso molecolare:
576.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CC(C1=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/i5D2,6D2;;
MGJYOHMBGJPESL-JVDLJEIDSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)