Documenti fondamentali
597767
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-methoxypyridine
97%
Scegli un formato
5 G
92,00 €
92,00 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
92,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
92,00 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(cn1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-3-4-8(11-2)9-5-7/h3-5H,1-2H3
RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)