Documenti fondamentali
617091
Sigma-Aldrich
Diethylamine-N-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
N-Deuterodiethylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2ND
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Punto di fusione
-50 °C (lit.)
Densità
0.717 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD
HPNMFZURTQLUMO-DYCDLGHISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)