Documenti
745650
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
13C,D labeled acetyl chloride
About This Item
Formula condensata:
13CD313COCl
Peso molecolare:
83.50
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O=[13C]([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3,2+1
WETWJCDKMRHUPV-SCDGQEOFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C