Documenti fondamentali
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
Sinonimo/i:
Tri(phenyl-d5)phosphine
About This Item
Formula condensata:
(C6D5)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
377 °C
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
428.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
220.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)