Documenti fondamentali
614696
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropan-d2-ol
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CF3CF2CD2OH
Peso molecolare:
152.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2/i1D2
PSQZJKGXDGNDFP-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)