Documenti fondamentali
614513
Sigma-Aldrich
1-Bromopentane-d11
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Amyl bromide-d11
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)3CD2Br
Peso molecolare:
162.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C (lit.)
Densità
1.306 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
YZWKKMVJZFACSU-GILSBCIXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)