Documenti
491276
Sigma-Aldrich
1-Pentan-d11-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Pentyl-d11 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
AMQJEAYHLZJPGS-GILSBCIXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.00 °C - closed cup