Vai a
299359
Urea-13C
research grade, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
230,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1010,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2N13CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
white powder
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
white powder
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
603430490229489484
Urea-13C research grade, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
299359
Urea-13C
Urea-13C 99 atom % 13C, UBT Grade
Sigma-Aldrich
603430
Urea-13C
Methane-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
490229
Methane-13C
Glycerol-2-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
489484
Glycerol-2-13C
description
research grade, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, UBT Grade
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
600
Quality Level
200
Quality Level
200
form
white powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-13C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)