Documenti fondamentali
614068
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-d11-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Cyclohexyl alcohol-d11
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D11HO
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
160-161 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
1.052 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
HPXRVTGHNJAIIH-KAFHOZLVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)