Vai a
175773
Cyclohexanol-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Cyclohexyl alcohol-d12
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
486,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6D11OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
266-389-6
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+12
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1 mmHg ( 21 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
12.25 %
refractive index
n20/D 1.4608 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
614068448176487694
1-Hexan-d13-ol ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
448176
1-Hexan-d13-ol
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
98 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
-
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+12
mass shift
M+11
mass shift
M+13
mass shift
M+12
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.059 g/mL at 25 °C
density
1.052 g/mL at 25 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C
density
1.026 g/mL at 25 °C
bp
160-161 °C (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
bp
156.5 °C (lit.)
bp
166 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
66522-78-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)