Documenti fondamentali
613878
Sigma-Aldrich
Methylacetylene-d4
99 atom % D
Sinonimo/i:
Propyne-d4
About This Item
Formula condensata:
CD≡CCD3
Peso molecolare:
44.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
P. ebollizione
-23.2 °C (lit.)
Punto di fusione
-102.7 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C#CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i1D,2D3
MWWATHDPGQKSAR-BMQYTIHCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)