Documenti fondamentali
687081
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionic acid
96%
Sinonimo/i:
S-acetyl-3-mercaptopropionic acid
Scegli un formato
5 G
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
156,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Stringa SMILE
CC(=O)SCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protected 3-mercaptopropionic acid potentially used as enzyme inhibitor.[1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catalytic self-screening of cholinesterase substrates from a dynamic combinatorial thioester library.
Rikard Larsson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(28), 3716-3718 (2004-07-13)
Journal of the American Chemical Society, 121, 5319-5327 (1999)