611328
Iodomethane-13C solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), trimethyl phosphite 1 %, chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Composizione
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Concentrazione
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)