Documenti fondamentali
609935
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al218O3
Peso molecolare:
107.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[18O]=[Al][18O][Al]=[18O]
InChI
1S/2Al.3O/i;;3*1+2
TWNQGVIAIRXVLR-GXHKVCSBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)