Documenti fondamentali
609838
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropanol-17O
20 atom % 17O
Sinonimo/i:
Neopentyl alcohol-17O
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH217OH
Peso molecolare:
89.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
20 atom % 17O
PM
88.36 by atom % calculation (20 atom % 17O)
P. ebollizione
113-114 °C (lit.)
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)(C)C[17OH]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3/i6+1
KPSSIOMAKSHJJG-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)