Documenti fondamentali
607835
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Scegli un formato
250 MG
152,40 €
152,40 €
Prezzo di listino762,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
152,40 €
About This Item
Formula condensata:
HO213C13CH213CH(15NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
152,40 €
Prezzo di listino762,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
CKLJMWTZIZZHCS-NYTNKSBQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4