Documenti
589063
Sigma-Aldrich
2-Keto-(3-methyl-13C)-butyric-4-13C,3-d acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C,3-d1
About This Item
Formula condensata:
13CH3CD(13CH3)COCO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.