Documenti fondamentali
60713
Sigma-Aldrich
Ketene diethyl acetal
purum, ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,1-Diethoxyethene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
471200
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.414
P. eboll.
49-50 °C (lit.)
Densità
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=C)OCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)