Documenti fondamentali
606529
Sigma-Aldrich
Butyl phenyl-13C6 ether
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C6H5O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
210.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-19 °C (lit.)
Densità
0.972 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CCCCO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1
YFNONBGXNFCTMM-YMHOBSDZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)