142344
Butyl phenyl ether
99%
Sinonimo/i:
1-Phenoxybutane, Butoxybenzene, Butyloxybenzene, Phenyl butyl ether, Phenyl n-butyl ether, n-Butyl phenyl ether
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
210.3 °C (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
YFNONBGXNFCTMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?