Documenti fondamentali
W200910
Sigma-Aldrich
Acetophenone
greener alternative
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl phenyl ketone
Scegli un formato
W200910-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
287,00 €
500 G
1.220,00 €
1 KG
2.370,00 €
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W200910-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
287,00 €
500 G
1.220,00 €
1 KG
2.370,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero FEMA:
2009
Beilstein:
605842
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.004
NACRES:
NA.21
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
cassia oil
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
semisolid
Temp. autoaccensione
1058 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature
Gabriela Antunes et al.
PloS one, 9(8), e105531-e105531 (2014-08-22)
Olfactory adaptation is a fundamental process for the functioning of the olfactory system, but the underlying mechanisms regulating its occurrence in intact olfactory sensory neurons (OSNs) are not fully understood. In this work, we have combined stochastic computational modeling and
Elizabeth Steuer et al.
Journal of neurotrauma, 31(14), 1277-1291 (2014-04-04)
Loss of olfactory function is an early indicator of traumatic brain injury (TBI). The regenerative capacity and well-defined neural maps of the mammalian olfactory system enable investigations into the degeneration and recovery of neural circuits after injury. Here, we introduce
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1384, 76-87 (2015-02-11)
Previous data have shown that could deliver a minimum reduced plate height as small as 1.7. Additionally, the reduction of the mesopore size after C18 derivatization and the subsequent restriction for sample diffusivity across the Titan-C18 particles were found responsible
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 164-178 (2014-06-28)
In a previous report, it was reported that columns packed with fully porous 1.9μm Titan-C18 particles provided a minimum reduced plate height as small as 1.7 for the most retained compound (n-octanophenone) under RPLC conditions. These particles are characterized by