L4395
Liposome Kit: Lipid mixtures for the preparation of liposomes
lyophilized powder
Sinonimo/i:
cholesterol, L-α-phosphatidylcholine and stearylamine kit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
egg yolk
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Composizione
Cholesterol, 9 μmol/package
L-α-Phosphatidylcholine (egg yolk), 63 μmol/package
Stearylamine, 18 μmol/package
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3