Documenti
606073
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Formula condensata:
HO2C13CH=13CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
299-300 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)\[13CH]=[13CH]\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1
VZCYOOQTPOCHFL-GXMZHNCCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1