Documenti fondamentali
488364
Sigma-Aldrich
Succinic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Butanedioic acid-2,3-13C2
Scegli un formato
100 MG
286,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
286,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO2C13CH213CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
235 °C
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
KDYFGRWQOYBRFD-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;