606022
Sodium L-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
L-Lactic acid-1-13C, sodium salt solution
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Attività ottica
[α]25/D −12°, c = 1 in H2O
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Concentrazione
45-55 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i3+1;
NGSFWBMYFKHRBD-FWGDTYFGSA-M
WGK 3