707848
L-Histidine-13C6,15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom %, 98% (CP)
Sinonimo/i:
L-a-Amino-ß-(4-imidazolyl)propionic acid -13C6,15N3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
254 °C (dec)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;;
CMXXUDSWGMGYLZ-IGAOFGNQSA-N
WGK 3