Documenti fondamentali
60435
Sigma-Aldrich
Potassium tert-pentoxide solution
technical, ~25% in toluene (T, ~1.7 M)
Sinonimo/i:
Potassium (2-methyl-2-butoxide), Potassium tert-pentylate
Scegli un formato
250 ML
125,00 €
1 L
318,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
125,00 €
1 L
318,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(CH3)2OK
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.24
Beilstein:
4149025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Concentrazione
~25% in toluene (T, ~1.7 M)
Densità
0.90 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potassium tert-pentoxide solution has been used as a base to synthesize [RuClPh(CO)(H2IMes)(PCy3)] from second-generation Grubbs metathesis catalyst, [RuCl2(=CHPh)(H2IMes)(PCy3)], (where H2IMes is 1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene and PCy3 is tricyclohexylphosphine) and benzyl alcohol. This complex is a solid, air-stable and highly active isomerization catalyst.[1]
Avvertenza
may crystallize; can be redissolved on heating to approx. 30°C
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Degradation of the Second?Generation Grubbs Metathesis Catalyst with Primary Alcohols and Oxygen? Isomerization and Hydrogenation Activities of Monocarbonyl Complexes.
Dinger MB
European Journal of Inorganic Chemistry, 2003(15), 2827-2833 (2003)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf