Documenti fondamentali
702757
Sigma-Aldrich
Potassium tert-pentoxide solution
2 M in THF
Sinonimo/i:
Potassium tert-amylate, Potassium (2-methyl-2-butoxide), Potassium tert-pentylate
Scegli un formato
100 ML
257,00 €
500 ML
1.190,00 €
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
257,00 €
500 ML
1.190,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(CH3)2OK
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.24
Beilstein:
4149025
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Concentrazione
2 M in THF
Densità
0.920 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Potassiumtert-pentoxide solution is a strong and sterically hindered alkoxide baseprepared by treating oil-free potassium hydride with anhydrous t-pentylalcohol in anhydrous solvent.
Applicazioni
Potassium tert-pentoxide solution can be used as a base in the:
  • Wittig reaction of ketoesters with methyltriphenylphosphonium bromide to synthesize alkenes.
  • Palladium-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction.
It can also be used:
  • To prepare potassium tert-pentoxide-crown ether complexes, which is used as a Lewis base catalyst in Mukaiyama aldol reaction.
  • As an activator for (difluoromethyl)trimethylsilane to generate difluoromethyl-carbanion which reacts with isothiocyanate to synthesize α, α-difluoromethyl thioamide.
Caratteristiche e vantaggi
In the absence of air and moisture, potassium tert-pentoxide solutions in benzene or toluene may be stored in a refrigerator for up to 1 year without significant deterioration.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)