Documenti fondamentali
603996
Sigma-Aldrich
Lithium Acetate-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Acetic acid-13C2 lithium salt
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO2Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Li+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
XIXADJRWDQXREU-AWQJXPNKSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)