Documenti fondamentali
603287
Sigma-Aldrich
Acetylsalicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Aspirin-(carboxyl-13C)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)