Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 153,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-064-1
Beilstein/REAXYS Number:
779271
MDL number:
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Biochem/physiol Actions
Blocks the production of prostaglandins by inhibiting cyclooxygenase (prostaglandin H synthase), with greater selectivity toward the COX-1 isoform. The antithrombotic effect is due to the inhibition of COX-1 in platelets that blocks thromboxane production and platelet aggregation. Chemopreventive against colorectal and other solid tumors.
Packaging
Supplied in amber screw-cap vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylsalicylic acid
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
482.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
250 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?